3,4-Dichloranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912314-25G
APOSOR912314-25GEA
62.5
EUR
APOSOR912314-25G
3,4-Dichloranisol 97%
3,4-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070785 CAS-Nummer: 36404-30-5 |