4-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912358-1G
APOSOR912358-1GEA
632
EUR
APOSOR912358-1G
4-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)aniline 95%
4-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)aniline
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19625029 CAS-Nummer: 1265236-35-8 |