3-Chloropyridine N-Oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloropyridine 1-oxide
OR912359-5G
APOSOR912359-5GEA
85.7
EUR
APOSOR912359-5G
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
3-Chloropyridine N-Oxide
Formel:
C₅H₄ClNO Molecular Weight: 129.54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128857 CAS-Nummer: 1851-22-5 |