2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912365-1G
APOSOR912365-1GEA 198 EUR
APOSOR912365-1G
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid 97%
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129939
CAS-Nummer: 943-45-3