1-Ethyl-3-piperidinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethylpiperidin-3-ol, 1-Ethyl-3-piperidinol
OR912385-25G
APOSOR912385-25GEA 59.6 EUR
APOSOR912385-25G
1-Ethyl-3-piperidinol 95%
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
Formel: C₇H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006508
CAS-Nummer: 13444-24-1