3-Chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxyquinoline
OR912414-25G
APOSOR912414-25GEA
114
EUR
APOSOR912414-25G
3-Chinolinol 97%
3-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00169018 CAS-Nummer: 580-18-7 |