5'-Chlor-2'-methoxyacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
OR912415-25G
APOSOR912415-25GEA
232
EUR
APOSOR912415-25G
5'-Chlor-2'-methoxyacetophenon 95%
5'-Chlor-2'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174339 CAS-Nummer: 6342-64-9 UN: 1759 ADR: 8,III |