Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester

OR912444-100G
APOSOR912444-100GEA 82.8 EUR
APOSOR912444-100G
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 166.60 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/5.25mmHg
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211242
CAS-Nummer: 90866-33-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR