4(7)-Nitrobenzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Nitro-1H-benzo[d]imidazole
OR912459-1G
APOSOR912459-1GEA
388
EUR
APOSOR912459-1G
4(7)-Nitrobenzimidazole 98%
4(7)-Nitrobenzimidazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00220143 CAS-Nummer: 10597-52-1 |