3-Chloro-4'-methoxypropiophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
OR912485-5G
APOSOR912485-5GEA 81.2 EUR
APOSOR912485-5G
3-Chloro-4'-methoxypropiophenone 95%
3-Chloro-4'-methoxypropiophenone
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236602
CAS-Nummer: 35999-20-3