(5-Thien-2-ylisoxazol-3-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9125-10MG
APOSOR9125-10MGEA
21.9
EUR
APOSOR9125-10MG
(5-Thien-2-ylisoxazol-3-yl)methylamine 95%
(5-Thien-2-ylisoxazol-3-yl)methylamine
Formel:
C₈H₈N₂OS Molecular Weight: 180,227 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08271879 CAS-Nummer: 852180-45-1 UN: 3259 ADR: 8,III |