2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912503-5G
APOSOR912503-5GEA
98.6
EUR
APOSOR912503-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine 95%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,2200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272363 CAS-Nummer: 1701-57-1 |