2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912511-100G
APOSOR912511-100GEA
82.8
EUR
APOSOR912511-100G
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin 98%
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 174,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274530 CAS-Nummer: 13223-25-1 |