1-(4-Methoxyphenyl)butane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912527-1G
APOSOR912527-1GEA 92.8 EUR
APOSOR912527-1G
1-(4-Methoxyphenyl)butane-1,3-dione 95%
1-(4-Methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463138
CAS-Nummer: 4023-80-7