2-Pyrazinecarbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912568-1G
APOSOR912568-1GEA
398
EUR
APOSOR912568-1G
2-Pyrazinecarbonyl chloride 95%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Formel:
C₅H₃ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792886 CAS-Nummer: 19847-10-0 |