4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole
OR912584-5G
APOSOR912584-5GEA
155
EUR
APOSOR912584-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122.168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00829762 CAS-Nummer: 3752-24-7 |