3-Methoxy-2-nitro-6-picoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912641-1G
APOSOR912641-1GEA
806
EUR
APOSOR912641-1G
3-Methoxy-2-nitro-6-picoline 95%
3-Methoxy-2-nitro-6-picoline
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313012 CAS-Nummer: 24015-98-3 |