Methyl 2-methoxy-3-nitrobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR912665-1G
APOSOR912665-1GEA
466
EUR
APOSOR912665-1G
Methyl 2-methoxy-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 2-methoxy-3-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₅ Molecular Weight: 211,171 g/mol Schmelzpunkt: 48…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11045625 CAS-Nummer: 90564-26-4 |