T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912679-1G
OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA
522
EUR
APOSOR912679-1G
APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569942 CAS-Nummer: 55710-80-0 |