3,5-Dibrombenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912688-25G
APOSOR912688-25GEA 133 EUR
APOSOR912688-25G
3,5-Dibrombenzylalkohol 98%
3,5-Dibrombenzylalkohol
Formel: C₇H₆Br₂O
Molecular Weight: 265,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632143
CAS-Nummer: 145691-59-4