(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone
OR912689-5G
APOSOR912689-5GEA
184
EUR
APOSOR912689-5G
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
Formel:
C₅H₈BrNO Molecular Weight: 178.027 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632456 CAS-Nummer: 72479-05-1 |