(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912691-5G
APOSOR912691-5GEA 60.9 EUR
APOSOR912691-5G
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
(2-Cyanophenyl)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646238
CAS-Nummer: 18698-99-2