3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912733-5G
APOSOR912733-5GEA 119 EUR
APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Formel: C₈H₁₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02178380
CAS-Nummer: 7037-49-2