Methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Oxo-3-thiophen-2-yl-propionic acid methyl ester, Methyl 3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate
OR912862-1G
APOSOR912862-1GEA 458 EUR
APOSOR912862-1G
Methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate
Formel: C₈H₈O₃S
Molecular Weight: 184,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424761
CAS-Nummer: 134568-16-4