Methyl 3-(3-hydroxyphenyl)propionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912911-1G
APOSOR912911-1GEA
77
EUR
APOSOR912911-1G
Methyl 3-(3-hydroxyphenyl)propionate 97%
Methyl 3-(3-hydroxyphenyl)propionate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788460 CAS-Nummer: 61389-68-2 |