[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic Acid, 2-Aminomethylphenylacetic acid, 2-(2-(Aminomethyl)phenyl)acetic acid
OR912943-1G
APOSOR912943-1GEA
0
EUR
APOSOR912943-1G
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038440 CAS-Nummer: 40851-65-8 |