3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Boc-3-[(Methanesulphonyloxy)methyl]pyrrolidine
OR912949-1G
APOSOR912949-1GEA
261
EUR
APOSOR912949-1G
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₂₁NO₅S Molecular Weight: 279.36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038482 CAS-Nummer: 141699-56-1 |