Methyl (3-cyanophenyl)acetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(3-cyanophenyl)acetate
OR912976-1G
APOSOR912976-1GEA
142
EUR
APOSOR912976-1G
Methyl (3-cyanophenyl)acetate 96%
Methyl (3-cyanophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038679 CAS-Nummer: 52798-00-2 |