Ethyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate, 2-Amino-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
OR912994-5G
APOSOR912994-5GEA
134
EUR
APOSOR912994-5G
Ethyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₉N₃O₂ Molecular Weight: 167.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114100 CAS-Nummer: 57401-76-0 |