3-Chloro-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912998-1G
APOSOR912998-1GEA
386
EUR
APOSOR912998-1G
3-Chloro-5-nitropyridine 95%
3-Chloro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 158,543 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114218 CAS-Nummer: 22353-33-9 |