3-Amino-4-phenylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Phenylpyridin-3-amine
OR912999-1G
APOSOR912999-1GEA
304
EUR
APOSOR912999-1G
3-Amino-4-phenylpyridine 95%
3-Amino-4-phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molecular Weight: 170,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114255 CAS-Nummer: 146140-99-0 |