C-(1-Piperidin-1-ylcyclohexyl)methylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913056-1G
APOSOR913056-1GEA
415
EUR
APOSOR913056-1G
C-(1-Piperidin-1-ylcyclohexyl)methylamine 98%
C-(1-Piperidin-1-ylcyclohexyl)methylamine
Formel:
C₁₂H₂₄N₂ Molecular Weight: 196,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05201339 CAS-Nummer: 41805-36-1 |