2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Oxo-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
OR913168-1G
OR913168-250MG
APOSOR913168-1GEA
212
EUR
APOSOR913168-1G
APOSOR913168-250MG
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659017 CAS-Nummer: 5175-14-4 |