5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913219-1G
APOSOR913219-1GEA
60.9
EUR
APOSOR913219-1G
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C11H11NO2 Molecular Weight: 189.2100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07364715 CAS-Nummer: 169789-47-3 |