2-Methylamino-1-piperidin-1-yl-ethanone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913287-1G
APOSOR913287-1GEA
130
EUR
APOSOR913287-1G
2-Methylamino-1-piperidin-1-yl-ethanone hydrochloride 95%
2-Methylamino-1-piperidin-1-yl-ethanone hydrochloride
Formel:
C₈H₁₆N₂O·ClH Molecular Weight: 192,686 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060487 CAS-Nummer: 1176419-66-1 |