1-Acetyl-5-chloro-pyrazolo-[3,4-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Acetyl-5-chloropyrazolo[3,4-c]pyridine
OR913288-1G
APOSOR913288-1GEA
956
EUR
APOSOR913288-1G
1-Acetyl-5-chloro-pyrazolo-[3,4-c]pyridine 95%
1-Acetyl-5-chloro-pyrazolo-[3,4-c]pyridine
Formel:
C₈H₆ClN₃O Molecular Weight: 195,606 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061149 CAS-Nummer: 76006-04-7 |