4-Amino-N-methylindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-1H-indol-4-amine
OR913289-1G
APOSOR913289-1GEA
78.3
EUR
APOSOR913289-1G
4-Amino-N-methylindole 97%
4-Amino-N-methylindole
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061153 CAS-Nummer: 85696-95-3 |