2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913301-1G
APOSOR913301-1GEA
171
EUR
APOSOR913301-1G
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08166396 CAS-Nummer: 157763-81-0 |