N-Boc-3-methylenepiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913374-1G
APOSOR913374-1GEA
0
EUR
APOSOR913374-1G
N-Boc-3-methylenepiperidine 95%
N-Boc-3-methylenepiperidine
Formel:
C₁₁H₁₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08706141 CAS-Nummer: 276872-89-0 |