(3-Pyridyl)-thiophen-2-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913517-1G
APOSOR913517-1GEA
522
EUR
APOSOR913517-1G
(3-Pyridyl)-thiophen-2-ylmethanol 95%
(3-Pyridyl)-thiophen-2-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NOS Molecular Weight: 191.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01108848 CAS-Nummer: 21314-77-2 |