(E)-Methyl 3-(2-chlorophenyl)acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913589-1G
APOSOR913589-1GEA
296
EUR
APOSOR913589-1G
(E)-Methyl 3-(2-chlorophenyl)acrylate 98%
(E)-Methyl 3-(2-chlorophenyl)acrylate
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09788608 CAS-Nummer: 98288-14-3 |