(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913714-1G
APOSOR913714-1GEA 290 EUR
APOSOR913714-1G
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 95%
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NOS
Molecular Weight: 193,265 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796568
CAS-Nummer: 1217647-47-6