(2S)-1-(1-Methylethyl)azetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR913830-1G
APOSOR913830-1GEA
811
EUR
APOSOR913830-1G
(2S)-1-(1-Methylethyl)azetidine-2-carboxylic acid
(2S)-1-(1-Methylethyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053659 CAS-Nummer: 255882-98-5 |