(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR913926-1G
OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA
178
EUR
APOSOR913926-1G
APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04113693 CAS-Nummer: 734529-57-8 |