1-(2-Chloroethyl)imidazolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914077-1G
APOSOR914077-1GEA 128 EUR
APOSOR914077-1G
1-(2-Chloroethyl)imidazolidin-2-one 95%
1-(2-Chloroethyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₅H₉ClN₂O
Molecular Weight: 148,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09029607
CAS-Nummer: 2387-20-4