1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914123-1G
OR914123-5G
APOSOR914123-1GEA
219
EUR
APOSOR914123-1G
APOSOR914123-5G
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole
Formel:
C₁₁H₁₁N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799565 CAS-Nummer: 827-60-1 |