1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914166-1G
APOSOR914166-1GEA
548
EUR
APOSOR914166-1G
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00296976 CAS-Nummer: 71257-38-0 |