3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR914259-1G
OR914259-250MG
OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA
284
EUR
APOSOR914259-1G
APOSOR914259-250MG
APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Formel:
C₇H₇NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16876801 CAS-Nummer: 3114-61-2 |