(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-5-(Bromomethyl)pyrrolidin-2-one
OR914328-5G
APOSOR914328-5GEA
242
EUR
APOSOR914328-5G
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone
Formel:
C₅H₈BrNO Molecular Weight: 178.027 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06799465 CAS-Nummer: 98612-60-3 |