1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914336-1G
OR914336-5G
APOSOR914336-1GEA
0
EUR
APOSOR914336-1G
APOSOR914336-5G
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21985346 CAS-Nummer: 57027-72-2 |